Drukuj
Bromek tetraoktyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetra-n-octylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
294136-25G 294136-5G
SIAL294136-25GEA 832 PLN
SIAL294136-25G SIAL294136-5G
Bromek tetraoktyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Bromek tetraoktyloamoniowy
Formuła: C₃₂H₆₈BrN
Temp. topnienia: ~ 96 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Numer MDL: MFCD00011863
Numer CAS: 14866-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-936-9