Bromek tetraoktyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14929.09
A14929.18
A14929.30
A14929.09EA
465
PLN
A14929.09
A14929.18
A14929.30
Bromek tetraoktyloamoniowy ≥98%
Bromek tetraoktyloamoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 14866-33-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr
Formula Weight: 546.81
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 4169176
Formuła:
C₃₂H₆₈BrN Temp. topnienia: 94…99 °C Temp. Zapłonu: 100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011863 Numer CAS: 14866-33-2 Numer WE (dawny EINECS): 238-936-9 |