Drukuj
Bromek tetraoktyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 251 PLN
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Bromek tetraoktyloamoniowy 98%
Bromek tetraoktyloamoniowy
Formuła: C₃₂H₆₈BrN
Temp. topnienia: 95…99 °C
Temp. Zapłonu: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011863
Numer CAS: 14866-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-936-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %