Drukuj
Bromek tetrametylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A17907.03 A17907.06
A17907.03EA 540 PLN
A17907.03 A17907.06
Bromek tetrametylofosfoniowy ≥98%
Bromek tetrametylofosfoniowy
Purity: 98% CAS No.: 4519-28-2 Molecular Formula: (CH3)4PBr Formula Weight: 171.03 MDL No.: MFCD00011802
Formuła: C₄H₁₂BrP
MW: 171.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011802
Numer CAS: 4519-28-2