Drukuj
bromek tetrametyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
195758-100G 195758-500G
SIAL195758-100GEA 356 PLN
SIAL195758-100G SIAL195758-500G
bromek tetrametyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
bromek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₂BrN
Temp. Wrzenia: ∼360 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011626
Numer CAS: 64-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-581-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II