bromek tetrametyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13368.22
A13368.0E
A13368.36
A13368.22EA
255
PLN
A13368.22
A13368.0E
A13368.36
bromek tetrametyloamoniowy ≥98%
bromek tetrametyloamoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 64-20-0
Molecular Formula: C4H12BrN
Formula Weight: 154.06
Odour: Odourless
Melting Point:
Formuła:
C₄H₁₂BrN Temp. Wrzenia: ∼360 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,56 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011626 Numer CAS: 64-20-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-581-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |