Drukuj
bromek tetrametyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
187631000 187635000
ACRO187631000EA 305 PLN
ACRO187631000 ACRO187635000
bromek tetrametyloamoniowy 98%
bromek tetrametyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₂BrN
Temp. Wrzenia: ∼360 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011626
Numer CAS: 64-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-581-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %