Drukuj
Bromek tetraheksyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
252816-25G 252816-5G
SIAL252816-25GEA 560 PLN
SIAL252816-25G SIAL252816-5G
Bromek tetraheksyloamonu, Sigma-Aldrich®
Bromek tetraheksyloamonu
Formuła: C₂₄H₅₂BrN
Temp. topnienia: 104 °C
Gęstość: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011858
Numer CAS: 4328-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-363-1