Bromek tetraheksyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11372.09
A11372.18
A11372.30
A11372.09EA
385
PLN
A11372.09
A11372.18
A11372.30
Bromek tetraheksyloamonu ≥98%
Bromek tetraheksyloamonu
Purity: 98%
CAS No.: 4328-13-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NBr
Formula Weight: 434.60
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3637302
Formuła:
C₂₄H₅₂BrN Temp. topnienia: ∼ 95…100 °C Gęstość: 1,0036 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011858 Numer CAS: 4328-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-363-1 |