Drukuj
Bromek tetraheksyloamonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
420400250 420401000
ACRO420400250EA 493 PLN
ACRO420400250 ACRO420401000
Bromek tetraheksyloamonu 99%
Bromek tetraheksyloamonu
Formuła: C₂₄H₅₂BrN
Temp. topnienia: 98…100 °C
Gęstość: 1,0036 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011858
Numer CAS: 4328-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 224-363-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ