Bromek tetraheptyloamonu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15218.06
A15218.14
A15218.22
A15218.06EA
287
PLN
A15218.06
A15218.14
A15218.22
Bromek tetraheptyloamonu ≥99%
Bromek tetraheptyloamonu
Purity: 99%
CAS No.: 4368-51-8
Molecular Formula: [CH3(CH2)6]4NBr
Formula Weight: 490.70
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD00011861
Formuła:
C₂₈H₆₀BrN Temp. topnienia: 87…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011861 Numer CAS: 4368-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 224-459-3 |