Drukuj
Bromek tetraheptyloamonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218160250 218161000
ACRO218160250EA 726 PLN
ACRO218160250 ACRO218161000
Bromek tetraheptyloamonu 99%
Bromek tetraheptyloamonu
Formuła: C₂₈H₆₀BrN
MW: 490.7 g/mol
Temp. topnienia: 89…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011861
Numer CAS: 4368-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-459-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %