Drukuj
bromek tetraetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetrylammonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
140023-1KG 140023-250G
SIAL140023-1KGEA 784 PLN
SIAL140023-1KG SIAL140023-250G
bromek tetraetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
bromek tetraetyloamoniowy
Formuła: C₈H₂₀BrN
MW: 210.16 g/mol
Temp. topnienia: > 285 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011825
Numer CAS: 71-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-769-4
Klasyfikacja Merck : 13,09274