Drukuj
bromek tetraetyloamoniowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.0050
8.22147.0250EA 281 PLN
8.22147.0250 8.22147.1000 8.22147.0050
bromek tetraetyloamoniowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
bromek tetraetyloamoniowy
Formuła: C₈H₂₀BrN
Temp. topnienia: > 285 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011825
Numer CAS: 71-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-769-4
Klasyfikacja Merck : 13,09274
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2795 g/l (25 °C)
Melting Point 285 °C
Molar Mass 210.16 g/mol
Density 1.397 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)