Drukuj
bromek tetraetyloamoniowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrylammonium bromide
220710500 220712500 220715000 220710025
ACRO220710500EA 335 PLN
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000 ACRO220710025
bromek tetraetyloamoniowy 99+%
bromek tetraetyloamoniowy
Formuła: C₈H₂₀BrN
MW: 210.16 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011825
Numer CAS: 71-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-769-4
Klasyfikacja Merck : 13,09274
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %