Drukuj
bromek tetraetyloamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrylammonium bromide
161072500 161070010 161070050
ACRO161072500EA 253 PLN
ACRO161072500 ACRO161070010 ACRO161070050
bromek tetraetyloamoniowy 98%
bromek tetraetyloamoniowy
Formuła: C₈H₂₀BrN
MW: 210.16 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011825
Numer CAS: 71-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-769-4
Klasyfikacja Merck : 13,09274
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %