bromek tetrabutyloamonowy, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86857-10G-F
86857-50G-F
86857-10G-FEA
736
PLN
86857-10G-F
86857-50G-F
bromek tetrabutyloamonowy, Supelco®
bromek tetrabutyloamonowy
Formuła:
C₁₆H₃₆BrN Temp. topnienia: 100…103 °C Gęstość: 1,148 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00011633 Numer CAS: 1643-19-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-699-2 |