Drukuj
bromek tetrabutyloamonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
193119-100G 193119-25G 193119-500G 193119-5KG
SIAL193119-100GEA 398 PLN
SIAL193119-100G SIAL193119-25G SIAL193119-500G SIAL193119-5KG
bromek tetrabutyloamonowy, Sigma-Aldrich®
bromek tetrabutyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Temp. topnienia: 100…103 °C
Gęstość: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011633
Numer CAS: 1643-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-699-2