Drukuj
bromek tetrabutyloamonowy ≥99.0% (by argentometric titration) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18839.0250 8.18839.0010
8.18839.0250EA 677 PLN
8.18839.0250 8.18839.0010
bromek tetrabutyloamonowy ≥99.0% (by argentometric titration) for synthesis, Sigma-Aldrich®
bromek tetrabutyloamonowy
Formuła: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Temp. topnienia: 100…103 °C
Gęstość: 1.148 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011633
Numer CAS: 1643-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-699-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test
Molar Mass 322.37 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.15 g/cm3