Drukuj
bromek tetrabutyloamonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A10249.0E A10249.22 A10249.36
A10249.0EEA 5800 PLN
A10249.0E A10249.22 A10249.36
bromek tetrabutyloamonowy ≥98%
bromek tetrabutyloamonowy
Purity: 98+% CAS No.: 1643-19-2 Molecular Formula: C16H36BrN Formula Weight: 322.38 Odour: Amine-like Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3570983 MDL No.: MFCD00011633
Formuła: C₁₆H₃₆BrN
MW: 322.37 g/mol
Temp. topnienia: 101…105 °C
Gęstość: 1.15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011633
Numer CAS: 1643-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-699-2