Drukuj
bromek cetrymonium, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
52367-50G-F 52367-10G-F
52367-50G-FEA 3020 PLN
52367-50G-F 52367-10G-F
bromek cetrymonium, Supelco®
bromek cetrymonium
Formuła: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Temp. topnienia: 237…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011772
Numer CAS: 57-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-311-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8bdb301d0bfcc8a5b3ecce733f5a9712ee49060&vid=c198d42b4526e5d41f6ffef91b011a5b46c3cc94&prid=web&clid=SAPDAM