bromek cetrymonium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
52365-250G
52365-50G
SIAL52365-250GEA
1750
PLN
SIAL52365-250G
SIAL52365-50G
bromek cetrymonium, Sigma-Aldrich®
bromek cetrymonium
Formuła:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Temp. topnienia: 237…243 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011772 Numer CAS: 57-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-311-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,02034 |