Drukuj
bromek cetrymonium ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
22610.132EA 163 PLN
22610.132 22610.180 22610.290 22610.460
bromek cetrymonium ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
bromek cetrymonium
Formuła: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Temp. topnienia: 237…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011772
Numer CAS: 57-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-311-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02034
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm