Drukuj
bromek cetrymonium
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
29309654-100G 29309654-500G
MOLE29309654-100GEA 334 PLN
MOLE29309654-100G MOLE29309654-500G
bromek cetrymonium
bromek cetrymonium
Formuła: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Temp. topnienia: 237…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011772
Numer CAS: 57-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-311-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02034