bromek cetrymonium ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 57-09-0
Molecular Formula: CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Formula Weight: 364.46
Flash Point: 244°(471°F)
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 3598189
Merck Reference: 14,2025
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011772
Formuła:
CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃ Temp. Zapłonu: 244 °C (471 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011772 Numer CAS: 57-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-311-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2025 |