Drukuj
bromek cetrymonium 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
227160100 227160250 227161000 227165000 227160025 227160101
ACRO227160100EA 143 PLN
ACRO227160100 ACRO227160250 ACRO227161000 ACRO227165000 ACRO227160025 ACRO227160101
bromek cetrymonium 99+%
bromek cetrymonium
Formuła: CH₃(CH₃)₁₅N(Br)(CH₃)₃
Temp. topnienia: 230 °C
Temp. Zapłonu: 244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011772
Numer CAS: 57-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-311-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02034
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %