Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17436.14
A17436.06
A17436.22
A17436.14EA
721
PLN
A17436.14
A17436.06
A17436.22
Tetramethylammonium tetrafluoroborate ≥97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 661-36-9
Molecular Formula: (CH3)4NBF4
Formula Weight: 160.95
Melting Point: 417-419°
Beilstein Reference: 3715404
Formuła:
C₄H₁₂BF₄N Temp. topnienia: 417…419 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011745 Numer CAS: 661-36-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-547-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |