Drukuj
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetrylammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
86618-25G 86618-5G
86618-25GEA 1630 PLN
86618-25G 86618-5G
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu, Supelco®
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu
Formuła: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217.06 g/mol
Temp. topnienia: 365…368 °C
Numer MDL: MFCD00011827
Numer CAS: 429-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-055-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2566d37a3d73a66aa93049f43a207e39ac2bbda7&vid=f63a12bf4834bebc4a30b3f2d97078f3edb33d0b&prid=web&clid=SAPDAM