Tetrafluoroboran tetraetyloamonu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tetrylammonium tetrafluoroborate
A10211.06
A10211.18
A10211.22
A10211.30
A10211.06EA
190
PLN
A10211.06
A10211.18
A10211.22
A10211.30
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu ≥99%
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu
Purity: 99%
CAS No.: 429-06-1
Molecular Formula: C8H20BF4N
Formula Weight: 217.06
Melting Point: 370-380° dec.
Beilstein Reference: 3917638
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011827
Formuła:
C₈H₂₀BF₄N MW: 217.06 g/mol Temp. topnienia: 370…380 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011827 Numer CAS: 429-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-055-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |