Drukuj
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrylammonium tetrafluoroborate
221610250 221611000 221615000
ACRO221610250EA 398 PLN
ACRO221610250 ACRO221611000 ACRO221615000
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu 99%
Tetrafluoroboran tetraetyloamonu
Formuła: C₈H₂₀BF₄N
MW: 217.06 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011827
Numer CAS: 429-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-055-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (4 % in acetonitrile) Clear to almost clear colorless
Elemental Analysis ≥98.5 %