Drukuj
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 439 PLN
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu 98%
Tetrafluoroboran tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆BF₄N
Temp. topnienia: 156…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011634
Numer CAS: 429-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-058-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %