Drukuj
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: TOP, Tri-n-octylphosphine
117854-100ML 117854-4X25ML 117854-500ML
SIAL117854-100MLEA 1040 PLN
SIAL117854-100ML SIAL117854-4X25ML SIAL117854-500ML
Trioctylphosphine, Sigma-Aldrich®
Trioctylphosphine
Formuła: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 150…155 °C (0.03 mmHg)
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 0.831 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00015298
Numer CAS: 4731-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-234-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 II