Drukuj
Trioctylphosphine tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TOP, Tri-n-octylphosphine
L15744.AC L15744.AE L15744.AP
L15744.ACEA 466 PLN
L15744.AC L15744.AE L15744.AP
Trioctylphosphine tech. 90%, Technical Grade
Trioctylphosphine
Purity: 90% CAS No.: 4731-53-7 Molecular Formula: C24H51P Formula Weight: 370.65 Flash Point: 147°(296°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Garlic-like Boiling Point: 240°/10mm Beilstein Reference: 1776995 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00015298
Formuła: C₂₄H₅₁P
MW: 370.64 g/mol
Temp. Wrzenia: 240 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 0.831
Temp. Zapłonu: 147 °C (296 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015298
Numer CAS: 4731-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 225-234-2
Jednostka: 1760
ADR: 8 II