Drukuj

Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: Tri-n-butylphosphine, TBP

90827-100ML 90827-25ML 90827-500ML
SIAL90827-100MLEA 354 PLN
SIAL90827-100ML SIAL90827-25ML SIAL90827-500ML
Tributylphosphine, Sigma-Aldrich®
Tributylphosphine
Formuła: C₁₂H₂₇P
Temp. Wrzenia: 240 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 0,8165 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Numer MDL: MFCD00009462
Numer CAS: 998-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-651-2
Jednostka: 3254
ADR: 4.2,I

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR