Drukuj
tlenek trioktylofosfiny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14868.9010 8.14868.4000
8.14868.9010EA 0 PLN
8.14868.9010 8.14868.4000
tlenek trioktylofosfiny do syntezy, Sigma-Aldrich®
tlenek trioktylofosfiny
Formuła: C₂₄H₅₁OP
Temp. Wrzenia: 409 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 50…52 °C
Gęstość: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002083
Numer CAS: 78-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-121-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 50 - 54 °C
Molar Mass 386.64 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (3.60 hPa)
Flash Point 252 °C
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 320 °C
Hill Formula C24H51OP
Chemical Formula (C8H17)3PO