tlenek trioktylofosfiny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
A11062.14
A11062.22
A11062.36
A11062.14EA
348
PLN
A11062.14
A11062.22
A11062.36
tlenek trioktylofosfiny ≥98%
tlenek trioktylofosfiny
Purity: 98%
CAS No.: 78-50-2
Molecular Formula: C24H51OP
Formula Weight: 386.65
Flash Point: 252°(486°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 212-213°/0.3mm
Beilstein Reference: 1796648
MDL No.: MFCD00002083
Formuła:
C₂₄H₅₁OP Temp. Wrzenia: 212…213 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 52…57 °C Gęstość: 0,88 Temp. Zapłonu: 252 °C (486 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002083 Numer CAS: 78-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-121-3 |