Drukuj
Bromek metylotrifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130079-500G 130079-100G 130079-25G
SIAL130079-500GEA 1260 PLN
SIAL130079-500G SIAL130079-100G SIAL130079-25G
Bromek metylotrifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Bromek metylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Temp. topnienia: 232
Temp. Zapłonu: >240 °C
Numer MDL: MFCD00011804
Numer CAS: 1779-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-218-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III