Bromek metylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15878.30
A15878.0B
A15878.18
A15878.30EA
833
PLN
A15878.30
A15878.0B
A15878.18
Bromek metylotrifenylofosfoniowy ≥98%
Bromek metylotrifenylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1779-49-3
Molecular Formula: CH3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 357.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 231-234°
Beilstein Reference: 3599467
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011804
Formuła:
C₁₉H₁₈BrP MW: 357.23 g/mol Temp. topnienia: 231…234 °C Temp. Zapłonu: >240 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011804 Numer CAS: 1779-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 217-218-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |