Drukuj
Bromek metylotrifenylofosfoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
156950100 156951000 156950025 156955000
ACRO156950100EA 146 PLN
ACRO156950100 ACRO156951000 ACRO156950025 ACRO156955000
Bromek metylotrifenylofosfoniowy 98%
Bromek metylotrifenylofosfoniowy
Formuła: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Temp. topnienia: 230…234 °C
Temp. Zapłonu: >240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011804
Numer CAS: 1779-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 217-218-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 234 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %