Drukuj
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethyltriphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
E50604-100G E50604-25G
SIALE50604-100GEA 543 PLN
SIALE50604-100G SIALE50604-25G
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy, Sigma-Aldrich®
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₀H₂₀BrP
MW: 371.26 g/mol
Temp. topnienia: 205…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011838
Numer CAS: 1530-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-223-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III