Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyltriphenylphosphonium bromide
B23096.14
B23096.22
B23096.36
B23096.14EA
227
PLN
B23096.14
B23096.22
B23096.36
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy ≥98%
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1530-32-1
Molecular Formula: C20H20BrP
Formula Weight: 371.26
Flash Point:
Formuła:
C₂₀H₂₀BrP MW: 371.26 g/mol Temp. topnienia: 206…210 °C Temp. Zapłonu: >200 °C (392 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011838 Numer CAS: 1530-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-223-3 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |