Drukuj
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
119040250 119041000 119045000
ACRO119040250EA 162 PLN
ACRO119040250 ACRO119041000 ACRO119045000
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy 98%
Bromek (etylo)trifenylofosfoniowy
Formuła: C₂₀H₂₀BrP
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011838
Numer CAS: 1530-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-223-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206.5 to 208.5 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤1 %