(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triphenyl(tetradecyl)phosphonium bromide, Tetradecyltriphenylphosphonium bromide
L04311.14
L04311.22
L04311.14EA
1030
PLN
L04311.14
L04311.22
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Tetradecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 25791-20-2
Molecular Formula: CH3(CH2)13P(C6H5)3Br
Formula Weight: 539.59
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 3582243
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₃P(C₆H₅)₃Br MW: 539.58 g/mol Temp. topnienia: 87…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051857 Numer CAS: 25791-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 247-267-1 |