(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
A12968.18
A12968.30
A12968.18EA
366
PLN
A12968.18
A12968.30
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide ≥99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 6228-47-3
Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 385.29
Melting Point: 236-240°
Beilstein Reference: 3599726
Formuła:
C₂₁H₂₂BrP MW: 385.28 g/mol Temp. topnienia: 236…240 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011843 Numer CAS: 6228-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 228-330-2 |