(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pentyltriphenylphosphonium bromide
A12534.14
A12534.22
A12534.36
A12534.14EA
260
PLN
A12534.14
A12534.22
A12534.36
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Pentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 21406-61-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 413.33
Melting Point: 164-166°
Beilstein Reference: 3580453
Formuła:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br MW: 413.34 g/mol Temp. topnienia: 164…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031630 Numer CAS: 21406-61-1 Numer WE (dawny EINECS): 244-374-5 |