(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Octyltriphenylphosphonium Bromide
L02412.06
L02412.14
L02412.22
L02412.06EA
240
PLN
L02412.06
L02412.14
L02412.22
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 42036-78-2
Molecular Formula: C26H32BrP
Formula Weight: 455.42
Melting Point: 61-63°
Beilstein Reference: 3642460
Formuła:
H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br MW: 455.42 g/mol Temp. topnienia: 61…63 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051874 Numer CAS: 42036-78-2 Numer WE (dawny EINECS): 255-635-8 |