(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
A13826.14
A13826.22
A13826.36
A13826.14EA
380
PLN
A13826.14
A13826.22
A13826.36
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 4762-26-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 427.37
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 3580731
Formuła:
H₃C(CH₂)₅P(C₆H₅)₃Br MW: 427.36 g/mol Temp. topnienia: 199…202 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011860 Numer CAS: 4762-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-301-6 |