(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15180.06
A15180.09
A15180.22
A15180.06EA
212
PLN
A15180.06
A15180.09
A15180.22
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexadecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 14866-43-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15P(C6H5)3Br
Formula Weight: 567.64
Melting Point: 99-101°
Beilstein Reference: 3582592
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₅P(C₆H₅)₃Br MW: 567.63 g/mol Temp. topnienia: 99…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051858 Numer CAS: 14866-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 238-939-5 |