(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dodecyltriphenylphosphonium bromide
A14295.09
A14295.18
A14295.30
A14295.09EA
517
PLN
A14295.09
A14295.18
A14295.30
(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(1-Dodecyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 15510-55-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(C6H5)3Br
Formula Weight: 511.54
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 3581921
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br Temp. topnienia: 90…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00031546 Numer CAS: 15510-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-538-8 |