Drukuj
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Butyltriphenylphosphonium bromide
108060050 108061000
ACRO108060050EA 103 PLN
ACRO108060050 ACRO108061000
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Butyl)triphenylphosphonium bromide
Formuła: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 399.31 g/mol
Temp. topnienia: 240…243 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011855
Numer CAS: 1779-51-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-219-4
Jednostka: 3464
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&vid=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 243 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, methanol)